Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
- Besteht nur aus Glaskomponenten
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten |
| Enthält | mit NS-Glasdeckelstopfen |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 52 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |