Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Tissue Autofluorescence Quenching Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Das ReadyProbes Gewebe-Autofluoreszenz-Quenching-Kit minimiert unerwünschte Autofluoreszenz in FFPE und gefrorenem Gewebe, die durch Aldehydfixierung, rote Blutzellen und Strukturelemente wie Kollagen und Elastin entstehen kann.
- Wenn das Zielsignal niedrig genug ist, kann dieses Hintergrundsignal die Interpretation von Immunhistochemie(IHC)-, Immunzytochemie(ICC)-, Immunfluoreszenz(IF)- und In-situ-Hybridisierungs(ISH)-Assays beeinträchtigen.
- Das ReadyProbes Gewebe-Autofluoreszenz Quenching Kit minimiert die meisten Arten von Autofluoreszenz, ausgenommen die Autofluoreszenz von Lipofuszin-Granula.
- Das ReadyProbes Gewebe-Autofluoreszenz Quenching Kit enthält drei Komponenten, die erst unmittelbar vor der Anwendung kombiniert werden. Kombinieren Sie die Komponenten A, B und C im Verhältnis 1:1:1.
- Mischen Sie die Komponenten A und B zusammen, bevor Sie die Komponente C hinzufügen. Die dabei entstehende Lösung wird dann bei Raumtemperatur 2–5 Minuten lang auf das Gewebe aufgetragen.
- Dieser Schritt wird nach der Blockierung und den Primärantikörper- und Sekundärantikörperschritten jedoch vor der Anwendung von Gegenfärbungen wie Kernfärbungen durchgeführt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Inhalt und Lagerung | Ein Kit mit je 5 ml gebrauchsfertigen (1x) Lösungen aus Reagenz A, B und C in drei klaren HDPE-Flaschen. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Produktlinie | ReadyProbes |
| Produkttyp | Blockierungsreagenz |