Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Streptavidin/Biotin-Blockierungslösung (1X)
ReadyProbes Streptavidin/Biotin-Blockierungslösung blockiert endogenes Biotin, Biotin-Rezeptoren und Streptavidin-Bindungsstellen, die in vielen Gewebetypen vorhanden sind, wodurch das Hintergrundsignal bei IHC-, ICC-, IF- und ISH-Verfahren reduziert wird.
Marke: Invitrogen™ R37628
139.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ReadyProbes Streptavidin/Biotin-Blockierungslösung blockiert endogenes Biotin, Biotin-Rezeptoren und Streptavidin-Bindungsstellen, die in vielen Gewebetypen vorhanden sind, wodurch das Hintergrundsignal bei Immunhistochemie(IHC)-, Immunzytochemie(ICC)-, Immunfluoreszenz(IF)- und In-situ-Hybridisierungs(ISH)-Verfahren reduziert wird. Diese Zwei-Komponenten-Lösung (eine Streptavidin-Blockierungslösung und eine Biotin-Blockierungslösung) wird in einem gebrauchsfertigen Format bereitgestellt – Fügen Sie einfach einige Tropfen der Streptavidin-Komponente hinzu und inkubieren Sie sie 15 Minuten lang. Führen Sie dann einen Waschschritt durch und wiederholen Sie den Vorgang mit der Biotin-Komponente. ReadyProbes Streptavidin/Biotin-Blockierungslösung wird nach der Blockierung der Zellen/des Gewebes mit einer unspezifischen Standardlösung (z. B. verdünntes Serum) jedoch vor dem primären Antikörperschritt verwendet.
Spezifikation
Blockerlösung | |
ReadyProbes™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
1 kit | |
Ein Kit mit je 18 ml gebrauchsfertigen (1x) Streptavidin-Lösungen (Komponente A) und Biotin (Komponente B) in zwei transparenten LDPE-Tropfflaschen. (Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung kann das Produkt 6 Monate lang nach Erhalt verwendet werden. ) |