Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ 2,5 % Normales Pferdeserum (1x)
Gebrauchsfertiger, nicht-spezifischer Blocker für die Verwendung in Experimenten mit Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) und Immunfluoreszenz (IF)
Marke: Invitrogen™ R37625
111.15 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01440kg
Beschreibung
- ReadyProbes 2,5 % Normales Pferdeserum ist ein gebrauchsfertiger, nicht spezifischer Blocker für die Verwendung in Immunhistochemie (IHC)-, Immunzytochemie (ICC)- und Immunfluoreszenz (IF)-Experimenten, in der Regel bei Verwendung eines sekundären Pferde- oder Eselantikörpers.
- Die Inkubation von Zellen/Gewebe mit verdünntem Serum derselben oder einer ähnlichen Spezies wie der Host des sekundären Antikörpers reduziert typischerweise die unspezifische Bindung.
- Decken Sie einfach den Gewebeschnitt oder die Zellen mit einigen Tropfen ReadyProbes 2,5 % Normales Pferdeserum ab und inkubieren Sie 30 bis 60 Minuten bei Raumtemperatur.
- Ready Probes 2,5 % Normales Pferdeserum kann auch zur Verdünnung primärer und sekundärer Antikörper verwendet werden.
- Ready Probes 2,5 % Normales Pferdeserum wird als gebrauchsfertiges Reagenz ohne weitere Verdünnung oder Vorbereitung geliefert.
- Das Serum wird von gesunden erwachsenen Tieren gesammelt und dann wärmebehandelt, zentrifugiert und gefiltert. Anschließend wird mit einem geeigneten Immunassay auf Kreuzreaktivität geprüft.
- Das Serum wird in Puffer auf 2,5 % (v/v) verdünnt, wobei 0,08 % Natriumazid als Konservierungsmittel hinzugefügt wird.
Spezifikation
Wird als 50 ml-Lösung bei gebrauchsfertiger Konzentration (1x) in einer durchsichtigen Tropfflasche aus Kunststoff geliefert. Bei 2 – 8° C lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung kann das Produkt bis zu 6 Monate nach Erhalt verwendet werden. |
|
Flüssigkeit | |
50 mL | |
Blockierungsreagenz |
Pferd | |
Pferdeserum | |
ReadyProbes™ | |
Raumtemperatur oder Nasseis |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.