Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Code produit. 17198855
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Nukleares Färbemittel
Totzellen-Farbstoff
Viabilitätsfarbstoff
Farbe:
Blau
Grün-Rot
Rot
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Code produit. 17198855
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ A49903
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Herkömmliche DAPI Filtersets wie EVOS DAPI Lichtwürfel für roten ReadyCount Farbstoff für tote Zellen geeignet
  • Präzise — Behebt Fehler bei der Erstellung von Stammlösungen und Verdünnungsreihen
  • Flexibel — Optimiert für die automatischen Zellzähler Countess II FL und Countess 3 FL, ausgestattet mit DAPI Lichtwürfel
  • Färbt Zellen in <5 Minuten
  • Praktisch — Auf dem Tisch lagern, kein Einfrieren/Auftauen erforderlich, Verwendung durch Mischen von 1:1 v/v mit Zellprobe
  • ReadyCount Reagenzien für die spezifische Färbung kernhaltiger Zellen innerhalb einer gemischten Population; reduziert die Komplexität und verbessert die Zähl-zu-Zähl- und Probe-zu-Probe-Reproduzierbarkeit, wenn auf entsprechende EVOS-Lichtwürfel abgestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Typ Totzellen-Farbstoff
Produktlinie ReadyCount™
Kompatibilität Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782
Zur Verwendung mit (Geräte) Countess II FL und Countess 3 FL
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Stabil bei Raumtemperatur
Menge 100 Assays
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis