Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Beschreibung
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
- Herkömmliche FITC- oder GFP-Filtersets wie der EVOS GFP Lichtwürfel sind zur Erregung und zum Nachweis von grünem Farbstoff geeignet, RFP oder Texas Red (TxR) Lichtwürfel für den roten Farbstoff für tote Zellen. Der grüne Farbstoff ist für lebende Zellen, der rote Farbstoff ist für tote Zellen.
- Präzise — Behebt Fehler bei der Erstellung von Stammlösungen und Verdünnungsreihen
- Flexibel — Optimiert für die automatischen Zellzähler Countess II FL und Countess 3 FL, ausgestattet mit GFP und RFP bzw. Texas Red (TxR) Lichtwürfel
- Schnell — Färbt Zellen in <5 Minuten
- Praktisch Auf dem Tisch lagern, kein Einfrieren/Auftauen erforderlich, Verwendung durch Mischen von 1:1 v/v mit Zellprobe
- ReadyCount Reagenzien für die spezifische Färbung kernhaltiger Zellen innerhalb einer gemischten Population; reduziert die Komplexität und verbessert die Zähl-zu-Zähl- und Probe-zu-Probe-Reproduzierbarkeit, wenn auf entsprechende EVOS-Lichtwürfel abgestimmt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Viabilitätsfarbstoff |
| Produktlinie | ReadyCount |
| Kompatibilität | Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Countess II FL und Countess 3 FL |
| Farbe | Grün-Rot |
| Inhalt und Lagerung | Stabil bei Raumtemperatur |
| Menge | 100 Assays |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |