Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig
Artikelnummer. 11592194
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 l
1 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
131 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Enthält:
Laborflansch 100 LF
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Laborflansch 60 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11592194
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06005170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Ohne Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 175 mm
Enthält Laborflansch 60 LF
Anzahl pro Packung Je 1
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm