Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Für die Reinigung von Laborgläsern und -geräten, waschbare Oberflächen aller Art wie Böden, Wände, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten, Schränke, Türen und mehr.
Marke:  Hirschmann™ 9730130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054031
  • 1345.00 € / 30 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
  • Bakterizid, Fungizid, Virusinaktivierung bei Hepatitis B und HIV
  • Nicht korrosiv bei gängigen Materialien
  • Ohne Rückstände abspülbar
  • Kostengünstig: 0.8 bis 2 % Arbeitslösung
  • Für den Einsatz in allen infektionsgefährdeten Bereichen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie u.a.
  • Auch geeignet für Senioren- und Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und Großküchen
Spezifikation
Spezifikation
0,8 bis 2%
Reinigung, Desinfektion
30 l
30 l-Trommel
Glasgeräte, waschbare Oberflächen
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel > 30 l-Trommel