Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Ready-To-Go Solution
In der Systemlösung RCT basic ready-to-go sind alle Komponenten enthalten, die zur präzisen Temperierung Ihrer Probe mit dem Magnetrührer RCT basic nötig sind.
1065.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 50 bis 1.500 U/min |
---|---|
Durchmesser obere Platte (metrisch) | 135 mm |
Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
Spannung | 220/230 V |
Enthält | Stativstange, Becherglasdeckel, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Schraubentrieb, RCT basic, Temperaturfühler PT 100.06, Haltestange, Kreuzmuffe |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17745868
|
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011525 |
EU-Ausführung |
1065.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stativ zur sicheren Positionierung
- Zu dieser Komplettlösung gehören eine Stativstage samt Ausleger und eine Kreuzmuffe. Sie gewährleisten die korrekte und sichere Positionierung des ebenfalls mitgelieferten Temperaturfühlers PT 1000. Denn dieser sollte sich immer außerhalb der beim Rühren entstehenden Trombe befinden und mindestens 20 mm tief in das Medium eingetaucht werden. Dank des Stativs wird die Position des Temperaturfühlers in vertikaler und horizontaler Ausrichtung präzise an das Reaktionsgefäß und den Füllstand angepasst.
- Multifunktionale Silikonabdeckung
- Zusätzlich ist im Paket eine universelle Silikonabdeckung für Bechergläser mit 600 und 1000 ml enthalten. Sie verfügt über integrierte Durchführungen für den Temperaturfühler. Die chemisch sehr beständige Abdeckung erfüllt gleich drei Funktionen: Sie ist Spritzschutz, minimiert in der Funktion als Deckel den Energiebedarf und reduziert die Geräusche, die beim schnellen Rühren durch Einziehen von Luft entstehen können.
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
Aluminiumlegierung | |
Stativstange, Becherglasdeckel, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Schraubentrieb, RCT basic, Temperaturfühler PT 100.06, Haltestange, Kreuzmuffe | |
2,4 kg | |
85 mm | |
5 bis 40 °C | |
160 mm | |
650 W | |
Rund | |
20 l | |
CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus)) |
135 mm | |
220/230 V | |
Temperatur-Sicherheitskreis | |
Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310 °C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
3 Jahr | |
LED |