Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5 Solution
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Diese Systemlösung macht Versuche und Reaktionen noch sicherer: RCT basic ETS-D5 Solution besteht aus dem Magnetrührer RCT basic und dem elektronischen Kontaktthermometer ETS-D5.
Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011497
1298.65 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch die Kombination der beiden Geräte kann der interne Sicherheitskreis (unabhängig von der Software des RCT basic) direkt über das Kontaktthermometer angesprochen werden. Dazu wird die maximal zulässige Temperatur im Medium unabhängig von der Solltemperatur begrenzt. Bei Überschreitung dieses Wertes schaltet sich die Heizfunktion des Magnetrührers über den internen Sicherheitskreis ab – bis zum Neustart des Geräts. Gleichzeitig bleibt die Rührfunktion erhalten, um Siedeverzüge zu vermeiden. Die eingestellte Sicherheitstemperatur der Heizplatte steht dabei weiterhin zur Verfügung.
- Die Solltemperaturbegrenzung des ETS-D5 und die Sicherheitstemperatur der Heizplatte bilden eine ODER-Verknüpfung. Das heißt, jeder potenzielle Fehler führt für sich zum Ausschalten der Heizung.
- Die Temperatur der Heizplatte kann unabhängig von der des Mediums eingestellt werden, damit Sie aktiv Einfluss auf die Aufheizzeiten nehmen können.
- Die weiterentwickelte ermöglicht das Ablesen des Sollwerts und des Ist-Werts der Temperatur des Mediums auf einen Blick und mit einer Auflösung von 0,1 K auf dem Kontaktthermometer.
- Die Einstellgenauigkeit verfeinert sich in dieser Kombination ebenfalls von 1 K auf 0,1 K.
- Am RCT wird ergänzend die aktuelle Heizplattentemperatur angezeigt.
- Länge Rührstab: 20 bis 80 mm
- Die Anzeige des Kontaktthermometers kann auf Augenhöhe platziert werden. So wird direkt ersichtlich, wo die Temperatur gemessen und geregelt wird.
- Neben Magnetrührer und Kontaktthermometer enthält die Komplettlösung auch alle benötigten Befestigungselemente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
50 bis 1.500 U/min | |
RCT basic, ETS-D5, Stativstange, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Kreuzmuffe, PT 1000.6 Temperaturfühler, Haltestange | |
2,4 kg | |
85 mm | |
5 bis 40 °C | |
160 mm | |
650 W | |
Rund | |
1 | |
3 Jahr | |
LED |
220/230 V | |
135 mm | |
Temperatur-Sicherheitskreis | |
Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
310 °C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Heizplattenrührer | |
UK-Ausführung | |
20 l | |
CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus)) |