Learn More
IKA™ RC 2 GREEN Basic Umwälzkühler
Leistungsstarker, kompakter und energieeffizienter Umlaufkühler für Kühlanwendungen bis -30 °C. Der bedarfsgesteuerte und drehzahlgeregelte Kompressor, der mit natürlichem Kältemittel betrieben wird, erreicht eine Kühlleistung von 800 W bei minimalem Energieverbrauch.
Brand: IKA™ 0025004186
3919.30 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK ermöglicht eine indirekte stufenlose Einstellung von maximalem Druck und Durchflussrate Der integrierte Einfülltrichter und das Ablassventil ermöglichen eine sichere und saubere Handhabung der Thermoflüssigkeit. Der leicht zugängliche, gewebte Edelstahl-Luftfilter garantiert durch regelmäßige Reinigung eine gleichbleibende Leistung. Hochwertig isolierter 4-Liter-Badbehälter bietet bis zu 2,5 l Thermofluid im externen Kühlkreislauf ohne Nachfüllen.
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Kühleinheit mit einer Kühlleistung von 800 W (bei 20 °C)
- Natürliches Kältemittel R290
- Drehzahlgeregelte PEEK-Pumpe: (0,5 bar; 21 l/min)
- Digitale Füllstandsanzeige
- Großes LED-Display
- Optische und akustische Warnfunktionen
- Leicht zu reinigender Edelstahl-Siebfilter
- Hochwertiges isoliertes 4 l Bad-Reservoir (mindestens 1,5 l)
Schnittstellen:
- RS 232 und USB zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft™ und um die Software online zu aktualisieren
- Kalibrierbarer Innentemperatursensor (3 Punkte)
Lieferumfang:
- RC 2 GRÜN Basis
- Olivgrün für DN 8 Schläuche (2 St.)
- Olivgrün für DN 12 Schläuche (2 St.)
- USB-Kabel – USB A auf Micro-B, 2 m
Specifications
5 °C bis 32 °C | |
RS 232-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Max. 21 l/min | |
-30 bis 70 °C | |
LED | |
Innenraumtemperatur an | |
Stromkabel, Schlaucholiven-NW 8 (2 St.), Schlaucholive NW 12 (2 St.), Kunststoffkappe (für 'Overflow-Anschluss' ), Kunststoffkappe (für 'Backflow-Anschluss' ), USB 2.0-Kabel (A-Micro B), Benutzerhandbuch, Garantiekarte. | |
Kühlleistung (@20 °C) 800 W, Kühlleistung (@10° C) 700 W, Kühlleistung (@0 °C) 500 W, Kühlleistung (@-10° C) 400 W, Kühlleistung (@-20 °C) 200 W, Kühlleistung (@-30° C) 90 W | |
350 W | |
R290 | |
0,1 ±K | |
Ja | |
220 x 475 x 525 mm | |
25,5 kg | |
50/60 Hz |
1,4 bis 4 l | |
-30 °C | |
Druck-/ Saugpumpe | |
Umlaufkühler | |
Ja | |
R290 Kühlmittel | |
Basisch | |
EU | |
0,5 bar | |
IP 21 | |
0,15 ±K | |
24 Monate | |
25,5 kg | |
100/115/230 V |
Special Offers
- Mehrere Hersteller
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.