Learn More
IKA™ RC 2 Basic Umwälzer
GREENER_CHOICE
RC Basic Umwälzkühler mit hohem Wirkungsgrad mit einer leistungsstarken 400 W-Kühlleistung und einer leicht zu öffnenden Fronthaube, die eine bequeme Reinigung des Luftfilters ermöglicht.
Marke:  IKA™ 0004171000
3628.95 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15664157
  • 4137.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -20 °C bis RT
  • Temperaturstabilität: 0,1 K
  • Großes, gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Pumpendrehzahl und Temperatur - Großes, gut ablesbares TFT-Display zur Anzeige von Temperatur, Pumpendrehzahl, Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Deutlich sichtbare Füllstandsanzeige
  • Ablaufventil und optimierter Badboden zur sicheren und vollständigen Entleerung
  • Leicht zugänglicher Luftfilter
  • Optische und akustische Warnfunktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
IKA™ RC 2 Basic Umwälzer > Abmessungen (T x B x H): 52,5 x 22,0 x 47,5 cm