missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBBP 4/7 Antibody (968721), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals MAB9457JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RBBP 4/7 Monoclonal antibody specifically detects RBBP 4/7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| RBBP 4/7 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 968721 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| E. coli-derived recombinant human RBBP-4 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur