Learn More
Gibco™ Rat (Wistar) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Artikelnummer. 13365664
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13365664
Marke: Gibco™ WICP10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ratte (Wistar) Kryokonservierte Hepatozyten, plattierbar männlich
Diese plattierbaren kryokonservierten Hepatozyten aus männlichen Ratten (Wistar) wurden für die allgemeine Enzymaktivität im Phase-I- und Phase-II-Stoffwechsel von Medikamenten charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4–8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, In-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
  • Adhäsionseffizienz
  • Bildung und Integrität von Monolayern
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für den therapeutischen oder diagnostischen Gebrauch bei Menschen oder Tieren bestimmt.
    Weiterführende Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie,
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Kryokonservierte Hepatozyten werden in Flüssigstickstoff (LN2) gelagert.
    Zelltyp Hepatozytenzelle
    Form Kryokonserviert
    Geschlecht Männlich
    Spezies Ratte
    Spenderquelle Gepoolte Proben
    Anzahl Zellen 4 bis 8 Millionen
    Produktlinie Gibco
    Produkttyp Hepatozyt
    Menge 1 ml