missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rat VEGFR1 ELISA Kit

Artikelnummer. 17135073
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17135073

Marke: Invitrogen™ ERA59RB

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.

Tyrosin-Protein-Kinase, die als Zelloberflächenrezeptor für VEGFA, VEGFB und PGF fungiert und eine wesentliche Rolle spielt bei der Entwicklung embryonaler Vaskulaturen, der Regulierung der Angiogenese, des Zellüberlebens, der Zellmigration, der Makrophagenfunktion, Chemotaxis und Krebszellinvasion. Sie kann eine wesentliche Rolle als negativer Regulator der embryonalen Angiogenese spielen, indem sie übermäßige Vermehrung von Endothelzellen hemmt. Kann die Proliferation, das Überleben und die Angiogenese von Endothelzellen im Erwachsenenalter fördern. Ihre Funktion bei der Förderung der Zellvermehrung scheint zelltypspezifisch zu sein. Sie fördert die PGF-vermittelte Vermehrung von Endothelzellen, die Vermehrung einiger Krebszellen, fördert jedoch nicht die Vermehrung normaler Fibroblasten (in vitro). Sie hat eine sehr hohe Affinität zu VEGFA und eine relativ geringe Proteinkinase-Aktivität; sie kann als negativer Regler der VEGFA-Signalisierung fungieren, indem die Menge des freien VEGFA begrenzt und seine Bindung an KDR verhindert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer AI323757; Embryonic-Rezeptorkinase 2; EMRK2; FLT; FLT1; FLT-1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; FMS-ähnliche Tyrosinkinase 1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; fms-bezogene Tyrosinkinase 1 (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor/vaskulärer Permeabilitätsfaktor-Rezeptor); FRT; i21; sFlt1; lösliche VEGFR 1; SVEGFR 1; Tyrosin-Protein-Kinase FRT; Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor FLT; Vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1; vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor-1; vaskulärer Permeabilitätfaktor-Rezeptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1
Assay-Bereich 0,41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,41 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P53767.
Gensymbol FLT1.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel VEGF-Rezeptor 1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado