Learn More
GIBCO™ Rat (Sprague Dawley) S9 Fractions
Artikelnummer. 10368809
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10368809
Marke: GIBCO™ RTS9PL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Leber-S9-Fraktionen, die aus einem Pool männlicher Sprague-Dawley-Ratten gewonnen wurden. Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spenderquelle Gepoolte Proben
Geschlecht Männlich
Physikalische Form Gefroren
Tissue Leber
Menge 1 ml
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Ratte
Konzentration 20 mg/ml
Produkttyp Ratte-S9-Fraktion
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -60 °C bis -85 °C.
Format Tube
Subzelluläre Lokalisation S9-Fraktion
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Gibco