Learn More
GIBCO™ Rat (Sprague Dawley) Cytosol
Artikelnummer. 10382980
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10382980
Marke: GIBCO™ RTCYPL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Aus einem Pool männlicher Sprague-Dawley-Ratten präparierte zytosolische Leberfraktionen. Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spenderquelle Gepoolte Proben
Geschlecht Männlich
Physikalische Form Gefroren
Tissue Leber
Menge 1 ml
Reinheit Forschungsqualität
Wirtsspezies Ratte
Konzentration 20 mg/ml
Produkttyp Ratten-Zytosol
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -60 °C bis -85 °C.
Format Tube
Subzelluläre Lokalisation Zytosol
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Gibco