Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Artikelnummer. 10796411
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10796411
Marke: Gibco™ RTCP10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ratte (Sprague-Dawley) Kryokonservierte Hepatozyten, Plattierbar Männlich
Diese plattierbaren kryokonservierten Hepatozyten männlicher Ratten (Sprague-Dawley) wurden für allgemeine Aktivitäten mit Phase-I- und Phase-II-Arzneimittelmetabolisierungsenzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
  • Adhäsionseffizienz
  • Bildung und Integrität von Monolayern
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    Weiterführende Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung In einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C lagern.
    Zelltyp Hepatozytenzelle
    Form Kryokonserviert
    Geschlecht Männlich
    Spezies Ratte
    Spenderquelle Gepoolte Proben
    Anzahl Zellen 4 – 8 x 10^6
    Produktlinie Gibco
    Produkttyp Hepatozyt
    Menge 1 Röhrchen