Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Male
Artikelnummer. 10689900
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10689900
Marke: Gibco™ RTCS10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ratte (Sprague-Dawley) Kryokonservierte Hepatozyten, Männlich
Diese kryokonservierten Hepatozyten von männlicher Ratte (Sprague-Dawley) wurden für allgemeine Aktivitäten von an Phase I und Phase II des Fremdstoff-Stoffwechsels beteiligten Enzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    Weiterführende Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden.
    Zelltyp Hepatozytenzelle
    Culture Type Hepatozytenzellkultur
    Form Kryokonserviert
    Geschlecht Männlich
    Spezies Ratte
    Spenderquelle Gepoolte Proben
    Anzahl Zellen 4 – 8 x 10^6
    Produktlinie Gibco
    Produkttyp Hepatozyt
    Menge 1 Röhrchen
    Getestet auf Enzymaktivität Phase I und II, korrekte Morphologie, Viabilität generell > 75 %