Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Female
Artikelnummer. 10889550
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10889550
Marke: Gibco™ RTCS20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ratte (Sprague-Dawley) Kryokonservierte Hepatozyten, Weiblich
Diese kryokonservierten Hepatozyten weiblicher Ratten (Sprague-Dawley) wurden für allgemeine Aktivitäten mit Phase-I- und Phase-II-Arzneimittelmetabolisierungsenzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschen: 4-8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie mit GIBCO Hepatozyten benötigen
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hohen Viabilitäten, In-vivo-ähnlichen Expressionsniveaus von Enzymen und richtiger Zellmorphologie erhöhen die Fähigkeit, In-Vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über den Verlauf einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
    Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
    Weitere Informationen:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Sortiment an Hepatozyten ,
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2 Dampfdewars geliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Vials of cryopreserved hepatocytes should be stored in a cryostorage dewar or -135°C freezer.
    Zelltyp Hepatocytes
    Culture Type Säugetierzellkultur
    Form Kryokonserviert
    Spezies Rat
    Spenderquelle Pooled
    Anzahl Zellen 4-8 x 106
    Produktlinie Gibco
    Menge 1 Fläschchen