Learn More
Gibco™ Rat Primary Cortical Astrocytes
Artikelnummer. 10648888
Click to view available options
Menge:
1 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10648888
Marke: Gibco™ N7745100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Primäre kortikale Astrozyten von Ratten
Gibco Rat Primary Cortical Astrocytes are isolated and cryopreserved from the cortex of Sprague Dawley rats at day E19 of gestation. The astrocytes are passaged only once before cryopreservation and consistently yield post-thaw viability of 70% or greater. Each vial contains 1 million cells per mL and provides a flexible, ready-to-use, and quality alternative to fresh astrocytes.
Gebrauchsfertiges System: hochreine Zellen, hervorragende Zellmorphologie und Viabilität nach dem Auftauen sowie hervorragende Zellexpansion. Mit den GIBCO™ primären kortikalen Astrozyten von Ratten bieten wir Neurowissenschaftlern eine ideale, gebrauchsfertige Alternative zu frisch isolierten Astrozyten. Die Zellen werden am Tag E19 nach der Befruchtung aus dem Kortex von Ratten „Sprague-Dawley“ isoliert und passieren einmal vor der Kryokonservierung. Jedes Fläschchen enthält 1 × 106 Zellen/ml lebende Zellen (nach dem Auftauen). Im Gegensatz zu den anderen im Handel erhältlichen primären Astrozyten von Ratten, die entweder nach dem Auftauen eine Lebensfähigkeit von nur ca. 50 % aufweisen oder beim Auftauen Aggregate bilden, weisen Gibco™ primäre kortikale Astrozyten von Ratten konsistent eine Lebensfähigkeit von 70 % oder mehr nach dem Auftauen auf. Astrozyten sind die größten und zahlreichsten Neuroglialzellen im Gehirn und im Rückenmark. Von Astrozyten ist bekannt, dass sie die extrazelluläre ionische und chemische Umgebung regulieren, auf ZNS-Verletzungen reagieren und eine grundlegende Rolle bei der Pathogenese ischämischer neuronaler Todesfälle spielen. Darüber hinaus wurden Astrozyten häufig bei der Untersuchung von neuroglialen Wechselwirkungen, Blut-Hirn-Schranke, Schlaganfall und anderen Krankheitsmodellen verwendet. All dies macht Astrozyten zu einer wertvollen Quelle für Studien zur Zellbiologie, für Entwicklung und Transplantation von Tiermodellen und potenziell für Anwendungen in der Zelltherapie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In Flüssigstickstoff lagern.
Age Fötal
Zelltyp Gliazellen
Culture Type Säugetierzellkultur
Form Kryokonserviert
Spezies Ratte
Tissue Cortex
Anzahl Zellen 1 Millionen
Produkttyp Kortikale Astrozyten Ratte
Menge 1 x 106 Zellen
Getestet auf Zellreinheit, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma