missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ratte GLUT4 (aa 493 bis 509), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP283
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ratten-GLUT4 (Reste 493 bis 509) synthetisches Peptid, PEP-283, von Invitrogen.
PEP-283 ist ein synthetisches Peptid aus 19 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Ratte-GLUT4-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): BE (493)-Q-E-V-K-P-S-T-E-L-E-Y-L-G-P-D-E – N-D (509) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt FXR, Katalog# PA1-1065 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
25139 | |
gereinigt | |
Ratten-GLUT4 (aa 493 bis 509) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Ratte | |
P19357 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Slc2a4 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
E(493) - Q - E - V - K - P - S - T - E - L - E - Y - L - G - P - D - E – N - D (509) |