Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Rat Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-72765PECY7
Artikelnummer. 18591111
  • 776.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Polyclonal
PBS
Rabbit IgG whole molecule
500 μg
Adaptive Immunity, Immunology
Rabbit
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
PE-Cyanine7
Rat
Multi-step
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Name des Produkts
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™ > 500 μg; PE-Cyanine7