Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Rat Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-72765G
293.25 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18421657
  • 366.00 € / 0.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit IgG whole molecule
0.5 mL
Adaptive Immunity, Immunology
Rabbit
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
DyLight 488
Rat
Multi-step
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark.