Learn More
Labconco™ RapidVap Vakuumverdampfungssystem mit Deckelheizung, 230 V
Alternative zu herkömmlichen Zentrifugalverdampfungsmethoden, verdampft mit Wirbelbewegung, Wärme und Vakuum
Marke:  Labconco™ 7900003
Artikelnummer. 12624267
  • 17910.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verarbeitung von bis zu 110 Proben gleichzeitig
  • Austauschbare Aluminium-Probenblöcke mit PTFE-Beschichtung
  • Für Röhrchen mit 12 mm Außendurchmesser bis 600 ml
  • Mikroprozessor steuert Vakuum auf voreingestelltem Niveau
    • Automatische Vakuumfreigabe bei Stromausfall
  • LCD zeigt Vakuumniveau von 0 – 999 mbar an
  • Vakuumanschlüsse an der Rückseite: Vakuumanschluss, Leitungsklammern, Buchse des Heizdeckels, Leitung zum Anschließen an die Zubehör-Vakuumpumpe
  • Lexan™ Schild auf dem Klarglasdeckel schützt vor Glasimplosion
  • Doppelte Deckelklammern halten den Deckel fest an Ort und Stelle für eine vakuumdichte Versiegelung
  • Die phenolfreie Dichtung gewährleistet eine vollständige Abdichtung unter Vakuum
  • PTFE-beschichtete Aluminiumkammer
  • Akustischer/visueller Alarm für den Endpunkt, der von Temperatursensoren an Heizung und Block erkannt wird
  • Optionale 40 W-Heizdeckel wird in die Buchse auf der Rückseite eingesteckt
  • Verhindert Beschlagen, erhöht die Sichtbarkeit beim Verdunsten von Wasser oder anderen hochsiedenden Lösungsmitteln
  • Verbessertes Bedienfeld
  • Auf dem leicht ablesbaren LCD-Display wird dem Anwender die Aufforderung angezeigt, die gewünschten Parameter zu programmieren, und zeigt die Vortexmischgeschwindigkeit in Prozent, die tatsächliche sowie die eingestellte Temperatur in °C und die verbleibende Gesamtzeit in min an.
    • Bis zu neun verschiedene Protokolle in den Speicher zur Wiederholung von exakten Testparametern eingeben
  • Verschmutzungs- und wartungsfreie 1.000 W-Trockenheizblockanlage beschleunigt die Verdampfungsrate durch kontrollierte Wärmezufuhr von der Umgebung bis zu 100 °C
  • Heiz- und Probenblock bewegen sich für eine effizientere Wärmeübertragung im Tandem
  • Der Alarm signalisiert den Abschluss des Durchlaufs, damit die Proben nicht beaufsichtigt werden müssen, während sie auf den gewünschten Endpunkt verdampfen
  • Bürstenloser Gleichstrommotor für einen sicheren, wartungsfreien Betrieb und eine gleichmäßige Leistung mit variabler Drehzahl bis zu 1.000 U/min
  • Erzeugt keine potenziell gefährlichen Funken
  • Die Anlagen können sich für viele verschiedene starke Chemikalien eignen
  • Pulverbeschichtetes Aluminiumschrankboden mit glattem, lösungsmittelbeständigem Acryl/PVC-Thermoplast-Gehäuseoberteil
  • Die Aluminiumkammer mit PTFE-Beschichtung leitet Wärme effizient und ist korrosionsbeständig
  • Alle mechanischen Komponenten isoliert von chemischen Dämpfen für eine längere Haltbarkeit
  • Der chemikalienbeständige Glasdeckel ermöglicht die Sicht auf die Proben und lässt sich zur Reinigung abnehmen
  • Der Deckel wird durch zwei Klammern gesichert.
  • RapidVap Modelle mit optionaler RS-232-Verbindung ermöglichen die Ausführung und Überwachung aller Funktionen auf der Vorderseite des PCs
Im Lieferumfang enthalten:
  • 3-adriges Kabel (2 m) mit Stecker
Technische Daten:
  • Abmessungen mit geschlossenem Deckel (L x B x H): 46,7 x 52,6 x 34,3 cm (18,4 x 20,7 x 13,5 in.)
  • Gewicht: 42 kg (92 lb.)
  • 230-V-Modelle
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
CE
50/60 Hz
999 mbar
45 kg
230 V
0 – 3.600 ml
PTFE-beschichtetes Aluminium
18,4 in.
34,3 cm
1000 U/min
100 lb.
52,6 cm
52,6 x 46,7 x 63,2 cm
International/Schuko
Ein Rotor
100 lb.
Vakuumtrockenverdampfungssystem
0 bis 120 oz.
0°bis 100 °C
8 A
13,5 in.
46,7 cm
Schuko
42 kg
20,7 in.