Learn More
Thermo Scientific™ RapidFinder™ Pork ID Kit
Click to view available options
Menge:
48 reactions
Packungsgröße:
48 Reaktionen
Beschreibung
- Ermöglicht die einfache und zuverlässige Erkennung von Schweinefleisch in Lebensmittel- und Futtermittelproben
- Die Methode funktioniert durch den Nachweis von Schweine- oder Sus scrofa-DNA durch Echtzeit-PCR
- Im Gegensatz zu ELISA-basierten Methoden erkennt das RapidFinder™ Pork ID Kit bei Verwendung mit dem GVO-Extraktionskit (4466336) für die Probenvorbereitung sowohl rohes als auch verarbeitetes Schweinefleisch und bietet eine Empfindlichkeit von bis zu 0,01 % für Schweine-DNA
- Die enthaltene Positivkontrolle, die 0,1 % Schweine-DNA enthält, kann als Referenz verwendet werden, um den Schwellenwert für den Nachweis des Assays festzulegen
- Einfacher PCR-basierter Echtzeit-Assay, keine Elektrophorese erforderlich
- Der Assay ist kompatibel mit Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast und 7300 Echtzeit-PCR-Systemen
Enthält
- Pork Mastermix (bei -20 °C lagern)
- General Mastermix (bei 4 oder -20 °C lagern)
- Positivkontrolle (bei -20 °C lagern)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält je 1 Röhrchen: Pork Mastermix (bei -20 °C lagern) General Mastermix (bei 4 °C oder -20 °C lagern) Positivkontrolle (bei -20 °C lagern) |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
| Produktlinie | RapidFinder |
| Produkttyp | Kit zur Schweinefleischerkennung |
| Menge | 48 reactions |
| Mehr anzeigen |