Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ YEAST PLUS System
Identifizieren Sie über 40 verschiedene Hefen in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
Marke: Thermo Scientific™ R8311007
307.01 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren Sie über 40 Hefen in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ YEAST PLUS System, einem auf Enzymtechnologie basierenden Identifizierungssystem.
Das RapID YEAST PLUS System ist eine qualitative Mikromethode mit konventionellen und chromogenen Substraten für die Identifizierung medizinisch relevanter Hefen, Hefe-ähnlicher und verwandter Organismen, die aus human-klinischen Proben isoliert wurden.- Inokulation in einem Schritt – verkürzte Vorbereitungszeit für eine höhere Produktivität
- Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24-Stunden-Inkubation
- Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
- Gängiges Verfahren – geringer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
- Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
- Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
*Zweistündige Inkubation für RapID SS/u.
Ein transparentes Kunststoff-Testsystem, das Kavitäten mit imprägnierten Substraten enthält, für die Beimpfung einer definierten Bakteriensuspension. Die Bakteriensuspension in der RapID Inokulationsflüssigkeit herstellen, anschließend in das Testsystem geben, um die Testreaktionen in jeder Kavität starten zu können.
Nach der Inkubation wird jeder Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder über ein computergeneriertes Code-Compendium (ERIC).
Erforderlich:
RapID Inokulationsflüssigkeit (R8325106)
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
1 Box |
RapID YEAST PLUS System | |
Hefen | |
20 Panels/Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.