Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ STAPH PLUS System
Identifizieren Sie 40 verschieden Staphylokokken und verwandte Gattungen in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
Marke: Thermo Scientific™ R8311009
325.27 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Identifizieren Sie 40 verschiedene Staphylokokken und verwandte Gattungen in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ STAPH PLUS System, einem auf Enzymtechnologie basierenden Identifizierungssystem.
Das RapID STAPH PLUS System ist eine qualitative Mikromethode mit konventionellen und chromogenen Substraten für die Identifizierung medizinisch relevanter Staphylokokken-Spezies und verwandter Organismen, die aus human-klinischen Proben isoliert wurden.- Inokulation in einem Schritt – verkürzte Vorbereitungszeit für eine höhere Produktivität
- Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24-Stunden-Inkubation
- Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
- Gängiges Verfahren – geringerer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
- Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
- Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
Ein transparentes Kunststoff-Testsystem, das Kavitäten mit imprägnierten Substraten enthält, für die Beimpfung einer definierten Bakteriensuspension. Die Bakteriensuspension in der RapID Inokulationsflüssigkeit herstellen, anschließend in das Testsystem geben, um die Testreaktionen in jeder Kavität starten zu können.
Nach der Inkubation wird jeder Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder über ein computergeneriertes Code-Compendium (ERIC).
Erforderlich:
RapID Nitrat A, Art.-Nr. R8309003; RapID Nitrat B Art.-Nr. R8309004; RapID Inokulationsflüssigkeit, Art.-Nr. R8325106.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
RapID STAPH PLUS System | |
Staphylococci | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
Staphylokokken |
Ja | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
20 Panels/Kit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.