Learn More
MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test
The Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an in-vitro diagnostic test for private use. It is used to detect SARS-CoV-2 antigens from anterior nasal swabs.
Marke:  MP Biomedicals 07AG6005BS-DE-EN-FR
Artikelnummer. 17237746
  • 22.77 € / 5 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Easy sampling using anterior nasal swab specimens
  • Results in 15 minutes
  • Works with a nasal swab of 2.5 cm
  • Specificity 99.20%, Sensitivity 96.77%, Accuracy 98.72
  • Includes all required consumable materials
  • No cross-contamination with other coronaviruses like MERS, 229E, NL63, OC43 or influenza A, or B
Usage Statement: Test for self-testing by laypersons with CE certification
Name des Produkts
MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test > 5 Tests