Learn More
MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Test
Die Rapid SARS-CoV-2 Antigen Testkarte ist ein In-vitro-Diagnostiktest für den privaten Gebrauch.Sie wird zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen aus anterioren Nasenabstrichen verwendet.
Marke: MP Biomedicals 07AG6001BS-DE-EN-FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Probenahme mit anterioren Nasenabstrichproben
- Ergebnisse in 15 Minuten
- Arbeitet mit einem Nasenabstrich von 2,5 cm
- Spezifität 99,20 %, Sensitivität 96,77 %, Genauigkeit 98,72
- Enthält alle erforderlichen Verbrauchsmaterialien
- Keine Kreuzkontamination mit anderen Coronaviren wie MERS, 229E, NL63, OC43 oder Influenza A oder B
Nutzungshinweis:Test für Selbsttests durch Laien mit CE-Zertifizierung
Spezifikation
CE-zertifizierter Selbsttest für den privaten und Hausgebrauch | |
SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Protein (N-Protein) | |
0,9677 | |
Schnelle qualitative Bestimmung des SARS-Cov-2-Virus-Antigens | |
1 Tests | |
Ergebnisse in 15 Minuten |
4°bis 30 °C | |
Nasenabstrich | |
Schnelltest | |
SARS-CoV-2 Antigen-Testkassette (versiegelte Folienverpackung), sterile Tupfer, Extraktionsröhrchen, Extraktionslösung, Gebrauchsanweisung | |
0,992 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Test > 1 Test
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur