Learn More
Gestigkeit Harry™ Schnellverbrennungsöfen
2295.00 € - 3190.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 950 °C |
---|---|
Typ | Schnellverascher |
Material | Edelstahl |
Gewicht (metrisch) | 7 kg |
Wirkleistung | 2500 w |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10489692
|
Gestigkeit Harry™
SVR/E |
230 V |
2295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10101231
|
Gestigkeit Harry™
SVD/95P |
220 V |
3190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bis 950°C. Für Einzel- und Serienveraschung fester und flüssiger Substanzen. Obere Etage mit 8 Öffnungen von φ 34mm, für Porzellantiegel bis φ 50mm passend. Oberteil und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei. 120 min-Timer mit Glockensignal nach Zeitablauf und Schaltstellung für DAUER EIN. Die Sicherheitsschaltung schaltet bei Öffnen des Veraschungsraumes das Gerät automatisch ab und bei Schliessen der Klappe ein. Mit 1,5m Kabel und Schukostecker.B/T/H 450/310/180mm
Netzanschluss 230 V / 2500 W
Typ: SVR/E - Schnellverascher mit elektr. Temperaturregelung, von 15 - 230 V stufenlos verstellbar
Spezifikation
950 °C | |
Edelstahl | |
2500 w |
Schnellverascher | |
7 kg |