Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Inokulationsflüssigkeit, 2 ml
Sparen Sie mit dieser gebrauchsfertigen Inokulationsflüssigkeit für RapID Systeme Zeit bei der Vorbereitung von Verdünnungslösungen.
Marke: Thermo Scientific™ R8325106
31.90 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sparen Sie mit Thermo Scientific™ RapID™ Inokulationsflüssigkeit (2 ml) Zeit bei der Vorbereitung der Bakteriensuspensionen für das Thermo RapID System.
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem RapID ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR System (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008) und RapID STAPH PLUS System (R8311009) bestimmt.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
20 °C bis 25 °C | |
Rapid ONE System (R8311006), RapID YEAST PLUS System (R8311007), RapID STR System (R8311003), RapID CB PLUS System (R8311008), RapID STAPH PLUS System (R8311009) | |
20 Röhrchen/Packung |
RapID Inokulationsflüssigkeit, 2 ml | |
1 Box |