Learn More
Rapamycin
Artikelnummer. 30001228
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
mTOR inhibitor; immunosuppressant
Rapamycin is a antifungal and immunosuppressant. Specific inhibitor of mTOR (mammalian target of Rapamycin). Complexes with FKBP-12 and binds mTOR inhibiting its activity. Inhibits interleukin-2-induced phosphorylation and activation of p70 S6 kinase. Induces autophagy in yeast and mammalian cell lines. Drives hPSC differentiation to mesendoderm and blood progenitor cells. Also used as a chemical dimerizer; rapamycin and GA3-AM (Cat. No. 5407) chemically inducible dimerization systems are orthogonal. Inhibits MERS-CoV infection of Huh7 cells in a plaque reduction assay. Enhances lentiviral transduction of hematopoietic stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rapamycin
Typ Rapamycin
CAS 53123-88-9
Menge 1 mg
Summenformel C51H79NO13
Synonym (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,27-epepoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone
InChI-Schlüssel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Molekulargewicht (g/mol) 914.187
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Formelmasse 914.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Rapamycin >