Learn More
Ohaus™ Ranger™ Count 4000 Zählskala
Artikelnummer. 15523883 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15523883
Marke: Ohaus™ 30231103
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für anspruchsvolle, industrielle Zählaufgaben, die Haltbarkeit und Genauigkeit zu einem günstigen Preis erfordern.
  • Ausgestattet mit Funktionen zum Wiegen, Zählen von Teilen, Prüfzählungen und Akkumulieren kann sie Ergebnisse für eine Vielzahl von industriellen Wiege-, Zähl- und Messanforderungen liefern
  • Das Vollmetallgehäuse bietet Festigkeit und Schutz und maximiert die Produktlebensdauer
  • Präzise Zähl- und Wiegevorgänge liefern genaue Ergebnisse
  • Benutzerfreundliche Software
  • Leicht zu bedienen
  • Verschiedene Verbindungsoptionen ermöglichen die Verbindung mit mehreren Peripheriegeräten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 210 Stunden mit wiederaufladbarem Akku
Anschlusstyp 2. RS232 (als Zubehör erhältlich)Ethernet (als Zubehör erhältlich)RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (als Zubehör erhältlich)
Bauweise Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl
Fassungsvermögen 6 kg
Displaytyp 3-Fenster-LCD mit Hintergrundbeleuchtung + 3 LED
Lesbarkeit 0,200000 g
Enthält RS232, Wechselstrom, wiederaufladbarer Akku
Linearität 0,400000 g
Material Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss, Plattform aus Edelstahl
Modell Gehäuse RC41M6
Wiederholgenauigkeit 0,400000 g
Abmessungen (L x B) 327,00 x 315,00 mm
Abmessungen (L x B x H) 327,00 x 315,00 x 122,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,90 in.
Länge (metrisch) 327,00 mm
Länge (metrisch) Schale 225 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,40 in.
Breite (metrisch) 315,00 mm
Breite (metrisch) Schale 300 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,80 in.
Höhe (metrisch) 122,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,90 in.
Tiefe (metrisch) 327,00 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 VAC 50/60 Hz internes Universalnetzteil, interner wiederaufladbarer Bleiakku