Learn More
Brannan™ Such-Aräometer
Click to view available options
Baumé-Bereich:
1,50 bis 2
1 bis 1,50
Conditionnement:
1 Stück
Description
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
Spécification
Spécification
| Menge | Je 1 |
| Typ | Bereichssucher-Hydrometer |
| Schritten | 0,005 g/mL |
| Zertifizierung/Konformität | UKAS |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Baumé-Bereich | 1,50 bis 2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der relativen Dichte |
| Bereich der relativen Dichte | 1,5 bis 2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu