Learn More
Brannan™ Such-Aräometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12851428
Click to view available options
Baumé-Bereich:
1,50 bis 2
1 bis 1,50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12851428
Marke: Brannan™ 10/531/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brannan Range Finder Hydrometer, Baume Bereich:1,50 bis 2, Länge:250 mm, Zertifizierungen/Konformität:UKAS, Menge:1 Stück, Unterteilungen:0,005g/mL
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Bereichssucher-Hydrometer
Schritten 0,005 g/mL
Zertifizierung/Konformität UKAS
Länge (metrisch) 250 mm
Baumé-Bereich 1 bis 1,50
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der relativen Dichte
Bereich der relativen Dichte 1 bis 1,5