Learn More
Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line Universal-Schallsensor
Der Thermo Scientific™ Ramsey ™Grad-Line Universal-Schallsensor gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in jeder industriellen Umgebung.
Marke:  Thermo Scientific™ 11350
Artikelnummer. 12141640
  • 16984.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This product has been discontinued – effective June 26, 2023. Aftermarket support including remote technical support and some field service will continue to be available as well as spare parts based on material availability.
Please check for more details on the discontinuation and contact our service team here.
At Thermo Fisher Scientific, we provide our valued customers with the products, solutions, and support that enable you to make the world healthier, cleaner, and safer.
To ensure we can continue to offer innovation, quality, value, and acceptable lead times we continuously evaluate our portfolio and take the tough decisions to discontinue products where necessary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digital
Schallsensor
203 bis 813 mm
2 A
-20 °C bis +80 °C (-4 °F bis +176 °F)
MS mit 0.25-Gang, 6-polig
0,2 A
8 bis 32 in.
8 bis 30 V DC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line Universal-Schallsensor >