Learn More
Gestigkeit Harry™ Programmregler, 5 Rampen, 3 Programme, Dauerregelung, 230 V, max. 10 A
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,8 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: PR 5-3T Programmregler
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Kabel | 1,8 m |
| Gewicht (metrisch) | 2,7 kg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Komplexe Zeit-/Temperatursteuerung für die Hochtemperatur-Heizplatte |