Learn More
Cytiva Rainbow™ Molekulargewichtsmarker
Artikelnummer. p-3667614 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Konzentration:
1.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
Bereich:
12000 bis 225000 Mr
3500 bis 38000 Mr
Packungsgröße:
250 Mikroliter
Artikelnummer. 10258904
Marke: Cytiva RPN755E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Überwachen Sie den Fortschritt der Proteinelektrophorese und beurteilen Sie die Transfereffizienz und das Molekulargewicht von Blot-Proteinen ohne Färbung. Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ Molekulargewichtsmarker verwenden helle, unverwechselbare Farben, um eine einfachere Bestätigung des Transfers zu Blotting-Membranen und -Orientierung zu ermöglichen.
Full-Range Rainbow Markers (Mr 12 000 to 225 000): zehn Proteine mit sechs verschiedenen Farben
High-Range Rainbow Markers (Mr 12 000 to 225 000): acht Proteine mit sechs verschiedenen Farben
Low-Range Rainbow Markers (Mr 3 500 to 38 000): sieben Proteine mit fünf verschiedenen Farben
Zur Verwendung bei SDS-PAGE
Diese gebrauchsfertigen Marker ergeben schärfere und intensivere Banden auf Gelen und Blots und haben verbesserte Bandenabstände für eine genauere Molekulargewichtsbestimmung. Die kräftigen und leicht unterscheidbaren Farben erleichtern die Zuordnung der Banden. Proteintransfer und Orientierung der Membran beim Blotten sind damit leicht erkennbar. Packungsgrösse ist ausreichend für 50 Minigele (10/8 cm) oder 25 grosse Gele (20/20 cm).
Hersteller: RPN755E Art.-Nr.
Beschreibung: Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers, 250μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung Verbesserte Rainbow-Molekülmassemarker ermöglichen eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gelen.
Farbe Multi
Konzentration 1 mg/ml
Produkttyp Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter
Form Flüssig
Zusammensetzung Gebrauchsfertig geliefert in 305 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein-Elektrophorese
Molekulargewicht Mr 3 5 00
Menge 250 μl
Bereich 3500 bis 38000 Mr
Lagerungsbedingungen -15° bis - 30 °C
Ausreichend für 50 Minigele oder 25 große Gele
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodiumsalt, hy
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado