Learn More
Fisherbrand™ RADIATION BLOCK LID BETA FOR SAS-743-0
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Beta – 32 x 1.5 ml Eppendorf Tubes
- Verschiedene Einsätze für mittelgroße Boxen (Midi)
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 10 mm |
| Produkttyp | Strahlenschutzblock Deckel beta |
| Breite (metrisch) | 35 mm |