Learn More
Fisherbrand™ RADIATION BLOCK BETA 4 X 1.5ML MICROCE
Diese Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen eignen sich ideal zum Halten und Schützen von 4 x 1.5 ml-Eppendorf-Mikrozentrifugenröhrchen aus Acryl.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Beta-Block für 4 x 1.5 ml-Eppendorf Tubes (5 x3.5 x cm14)
- Sicherheitsbehälter/-Blöcke zum Schutz vor Betastrahlung
- Abdeckungen sind ebenfalls erhältlich
- Zum Halten und Schützen von 4 x 1.5 ml-Acryl-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
5 x 3.5 x 14 cm | |
Für 4x1.5 ml-Eppendorf Tubes (5x3.5x14 cm) |