Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD/PRD-ER Persönlicher Strahlungsdetektor
Nachweisen und Lokalisieren versteckter Strahlungsquellen durch Atomwaffen, improvisierte nukleare Vorrichtungen (INDs) oder sog. schmutzige Bomben (Sprengsätze, die bei Explosion radioaktives Material verteilen) mit hochgradig leistungsstarker Technologie zum Strahlungsnachweis.
Marke:  Thermo Scientific™ 425067122
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10470285
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RadEye PRD-ER, Factory Calibrated in H*(10) μSv/h
Individuelle Strahlendetektor
NaI(Tl)-detector with high-quality microphotomultiplier
For Cs-137 (662 kev): 1.5 cps per µR/hFor Am-241 (60 kev): 30 cps per µR/hFor Cs-137 (662 kev): 150 cps per µSv/hFor Am-241 (60 kev): 2000 cps per µSv/h
Gamma
60 keV to 1.3 MeV
1 μrem/h bis 10 rem/h (0,01 μSv/h bis 100 mSv/h)
10000 rem/h (100 Sv/h)
Interdiction and response
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RadEye™ PRD/PRD-ER Persönlicher Strahlungsdetektor > Factory calibrated in H(10) microSieverts/hr.; Yellow