Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate
Artikelnummer. p-4531305 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett
RadEye G-10 PTB-typgeprüfte Version
Artikelnummer. 15370166
Marke: Thermo Scientific™ 425067660
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.
Kontinuierliche Überwachung Ihrer Strahlenexposition in nuklearen oder radiologischen Notfällen Die persönlichen Strahlungsdetektoren der Thermo Scientific™ RadEye™ G-Serie bieten Ersthelfern schnelle, zuverlässige Gamma- und Dosisleistungsmesswerte. Diese leichten, handlichen Geigerzähler erkennen und messen sehr geringe Gamma-Energien; selbst kleinste Änderungen der Strahlungsraten werden sofort angezeigt, gleichzeitig werden zufällig auftretende Schwankungen unterdrückt. Für Hazmat-Teams, die explosionsfähige Atmosphären untersuchen, erfüllen eigensichere RadEye G-Modelle die neuesten ATEX-Normen.
Die Personenstrahlungsdetektoren der Serie RadEye G Ex bestehen aus vier Versionen eigensicherer Handgeräte für Gamma- und Dosisratenmessungen für den Betrieb in und um Gefahrenbereiche herum.
  • Effiziente und zuverlässige Messungen der Dosis und Dosisrate.
  • Intrinsisch sicher nach ATEX-Normen.
  • Große, übersichtliche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für fehlerfreie Messwerte
  • Robust und zuverlässig.
  • Leicht, nur 160 g (5,6 oz.)
  • Energiesparend
Empfohlen für:
  • Notfalldienste
  • Feuerwehren
  • Teams, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten
  • Explosionsgefährdete Bereiche
  • Raffinerien
  • Ölplattformen
Spezifikation
ATEX-Klassifizierung II 2 G Ex ia IIB T4 IBExU10 ATEX 1096
Beschreibung RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.)
Schutzgrad IP 65 gemäß EN 60529
Energiebereich 50 keV bis3 meV nach IEC 60846 -1 (inkl. Winkelabhängigkeit)
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Individuelle Strahlendetektor
Messbereich 0,5 µSv/h bis 100 mSv/h [50 urem/h bis 10 rem/h]
Detektortyp energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr
Schwellenwert für Messbereichsüberschreitung bis zu 10 Sv/h
Zählrate Für Cs-137 (622 keV): 1,7 cps pro µ Sv/h
Gewicht (metrisch) 0,18 kg
Einheiten H* (10) in Sv und Sv/h
Akkulaufzeit 900 h
Gewicht (angloamerikanisch) 0,41 lb.
Dosisbereich H* (10) bis 10 Sv