missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ RadEye™ AB™ Alpha-Beta Kontaminationsüberwachungsmonitor

Erkennen und identifizieren Sie Verstrahlungen mit Alpha- und Betastrahlen in Kraftwerken, Krankenhäusern, medizinischen Zentren sowie Sicherheits- und Ersthelferanwendungen.

Marke:  Thermo Scientific™ 4250683

Artikelnummer. 11950737

  • 9360.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

RadEye AB100, 100 cm2 Alpha/Beta-unterscheidender Szintillationsdetektor, einschließlich Hartschalen-Transportkoffer
Gammareaktion, ca. 40 s-1 /(µSv/h) 0.4 s-1 /(µr/h)
Dualer Phosphor-Szintillator
0,9 kg
35,5 cm
> 1000 Std. mit zwei C-Batterien.
14 in.
7,1 in.
Pro Oberflächenemission: Am-241 : 36 % (a)Co-60: 23 % (ß)Sr/Y-90: 49 % (ß)
10 cm
Zivilschutz, Feuerwehr, Krankenhäuser, Nuklearindustrie und Pharmaindustrie
4 in.
∼ 2 lb.
18 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Specification Sheets

Brochures

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ RadEye™ AB™ Alpha-Beta Kontaminationsüberwachungsmonitor > Effizienz (pro Oberflächenemission): Am-241, 36 % Alpha; Co-60 ,23 % Beta; Sr/Y-90: 49 % Beta

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt