Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Description
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Thermo Scientific™ Matrix™ Gestellen im ANSI-Format für Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Barcodes. Gestelle sind in einem unternehmenseigenen, speziell entwickelten Format aus stapelbaren Mikrotiterplatten erhältlich und verfügen über verschließbare Deckel zum Sichern der Proben.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind Matrix Röhrchen mit 2D-Code in einem 96-Well Format in unseren unternehmenseigenen, speziell entwickelten, stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Snap-Rack – Für Anwender herkömmlicher Gestelle aus Polycarbonat sind Matrix-Röhrchen auch im Snap-Rack erhältlich. Das Snap-Rack hat einen offenen Boden für das Auslesen alphanumerischer oder TrakMates Röhrchen und wurde entwickelt, um Proben während der Lagerung und des Versands bei niedrigen Temperaturen sicher zu halten.
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Leeres Gestell |
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Material | Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 l-Röhrchen mit Schraubverschluss |
| Aufnahmevermögen | 2D-Matrix-Röhrchen |
| Verpackungsmenge | 4 Karton |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,4057 fl oz. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.