Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle für Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Gestellen im ANSI-Format für Thermo Scientific™ Matrix™ Röhrchen mit 2D-Barcodes. Das Gestell weist einen verschließbaren Deckel zum Sichern der Proben auf.
Marke: Thermo Scientific™ 4893
161.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Thermo Scientific™ Matrix™ Gestellen im ANSI-Format für Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcodes. Gestelle sind in einem proprietären, speziell entwickelten Format aus stapelbare Mikrotiterplatten erhältlich und verfügen über abschließbare Deckel zum Sichern der Proben.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind Matrix Röhrchen mit 2D-Code in einem 96-Well Format in unseren unternehmenseigenen, speziell entwickelten, stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
Klappgestelle sparen wertvollen Platz
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden. Dadurch sind diese Röhrchen mit 2D-Barcode auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Snap-Rack – Für Anwender herkömmlicher Gestelle aus Polycarbonat sind Matrix-Röhrchen auch im Snap-Rack erhältlich. Das Snap-Rack hat einen offenen Boden für das Auslesen alphanumerischer oder TrakMates Röhrchen und wurde entwickelt, um Proben während der Lagerung und des Versands bei niedrigen Temperaturen sicher zu halten.
Spezifikation
Weiß | |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | |
Kunststoff | |
2D-Matrix-Röhrchen | |
0,0473 fl oz. |
Leeres Gestell mit Schnappverschluss | |
1,4 ml | |
1,4 ml Röhrchen | |
10 Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.