Learn More
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88881122B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17594865
  • 303.51 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL Flasks
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
CO2-beständiger Schüttler
Schüttler-Plattform
Universaltablar
10
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler >