Learn More
Thermo Scientific™ Racks und Zubehör für CO2-resistente Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Allgemeiner Netzadapter
EU-Stecker
Federdrahtgestell
Federplattform
Festes Röhrchengestell
Festes konisches Röhrchengestell
Gummitabular
Klebematte
Kontrollbox
Mikrotiterplatten-Halter
Röhrchengestell
Schüttler-Plattform
UK-Stecker
Universal-Plattform
Variables Gestell für konische 15-ml-Röhrchen
Variables Gestell für konische 50-ml-Röhrchen
Verstellbares Röhrchengestell
Abmessungen (L x B):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
21 x 30 mm
24 x 30 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
Nicht zutreffend
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
1 Stück
Descrizione
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler können Sie Zubehör verschiedener Größen auf einer Plattform kombinieren.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Halter |
| Abmessungen (L x B) | Nicht zutreffend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-beständiger Schüttler |
| Anzahl Positionen | 6 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto