missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Weiße Rilsan-Beschichtung | |
4 x 12 | |
Kurzes Reagenzglas mit 16, 18 und 20 mm Durchmesser | |
100 mm |
Gestell | |
Röhrchen (48) | |
296 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Atrow™ Gestell > Array:4 x 12; Höhe:100mm, Halterungen:48 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur