missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
53.00 € - 129.00 €
Spezifikation
Antigen | Rabbit IgG control |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 594 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17791399
|
Proteintech
CL594-30000-20UL |
20 μL | |||||||
17639956
|
Proteintech
CL594-30000-100UL |
100 μL |
53.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
Rabbit IgG control | |
Polyclonal | |
Liquid | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
Primary |
Flow Cytometry | |
CoraLite 594 | |
Rabbit | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |